Läs mer
OHAUS™ Overhead Omrörare Achiever 5000
Produktkod. 17084217 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell:
e-A51ST020
e-A51ST040
e-A51ST060
e-A51ST100
e-A51ST200
Förpackningsstorlek:
1 enhet
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
17084217 e-A51ST200 -
17044217 e-A51ST020 -
17054217 e-A51ST040 1 enhet
17064217 e-A51ST060 -
17074217 e-A51ST100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17084217 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30586767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27270.00 SEK
    19794.45 SEK / Paket med 1
    Save 7475.55 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Pålitliga överliggande omrörare med utmärkt prestanda för dagligt bruk
  • Kraftfull blandning och konstant hastighet garanteras med den borstlösa motorn och vridmomentkompensationstekniken - som ger exakt, kontrollerad omrörning av trögflytande vätskor med tyst drift
  • Förenkla installationen med den nyckellösa chucken - inga verktyg krävs. Byt skaft snabbt och enkelt med enhandsmanövrering. Denna unika design kommer att spara tid och ansträngning för alla i labbet.
  • Designad för säkerhet. Låsknappen förhindrar oavsiktliga hastighetsändringar och motorns överbelastningsavkänningsteknik stänger helt enkelt av omrörningen innan ett överbelastningstillstånd inträffar för att skydda provet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 6 till 400, 30 till 2000 rpm
Kapacitet 100 L
Visa LED
Spänning 115/230 VAC
Wattal 190.000 w
Diameter (metrisk) axel Upp till 8,5 mm
Mått (L x B x H) 235.00 x 90.00 x 315.000 mm
Höjd (metrisk) 30.100 cm
Bredd (engelska) 3,50 tum.
Bredd (metrisk) 39.200 cm
Certifikat och efterlevnad cNemkous
Chuck storlek 1 till 13 mm
Beskrivning Overhead omrörare e-A51ST200
För användning med (applikation) Omrörning, upplösning, dispergering, emulgering och homogenisering inom livsmedels- och dryckesindustrin, kosmetika, färg/beläggning, läkemedel, kemi, lim/lim, plast/polymer och cement/byggnadsindustri. Används för pilotskala inom tillverkning.
Material Förseglat aluminiumhölje med IP54 skyddsklass
Modell e-A51ST200
Skyddsklass IP54
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F, 80 % RH, icke-kondenserande
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C, 80% RH, icke-kondenserande
Vridmoment 200.000 Ncm
Viskositet Max. 100 000 mPas
Vikt (engelska) 10.100 lb.
Vikt (metrisk) 4.600 kg