Läs mer
Caframo™ Omrörarklämma ovanför
Längd (metrisk):
81 mm
Beskrivning
- Denna klämma är ett alternativ till A120 och A120FSR (14-500-6, 14-500-357)
- Kompatibel med stödstänger med större diameter, upp till 16 mm (5/8 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Caframo™ och Fisherbrand™ Stativ (14-500-354 och 14-500-355) |
| Inkluderar | Endast nyckel |
| Längd (metrisk) | 81 mm |
| Typ | Klämma |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |
| Material | Gjuten zink, aluminium |