Läs mer
Velp Scientifica™ LS Overhead Omrörare
Produktkod. 13578550 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
13578550 50 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13578550 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8380.00 SEK
    6515.03 SEK / Paket med 1
    Save 1864.97 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Analogisk omrörare med 40 Ncm vridmoment som kan röra om upp till 25 L.
  • LS är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
  • Lätt att installera, motståndskraftig och med ett litet fotavtryck, LS är ditt bästa val för prover med medium viskositet.
  • VELP LS säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet!
  • LS kan nå hastigheter på 2000 rpm och röra upp till 25 liter. Enheten kan hantera viskositet, med maximalt 25 000 mPa *s .
  • Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
  • LS är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
  • Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
  • Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Spänning 110/230 V
Wattal 120 w
Mått (L x B x H) 196 x 80 x 215 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Elektriska krav 110/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CEI EN 60529, IP 40
Chuck storlek 1 till 10 mm
Material Teknopolymer Epoximålad aluminiumlegering
Modell LS
Skyddsklass IP40
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vridmoment 40 Ncm
Viskositet 25 000 mPas
Vikt (metrisk) 2.3 kg