Läs mer
IKA™ Temperatursensor över omröraren
Produktkod. 17267559 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk) axel:
3 mm
6 mm
Temperatur (metrisk):
Upp till 290 °C
Upp till 350 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) axel Temperatur (metrisk)
17267559 3 mm Upp till 290 °C
17277559 6 mm Upp till 350 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17267559 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0025007920
I lager
Temperatursensorn för omröraren är gjord av rostfritt stål och designad för användning med IKA™ EUROSTAR, MINISTAR och MICROSTAR Styr överliggande omrörare.
  • Maximalt nedsänkningsdjup: 230 mm
  • Material: Rostfritt stål (AlSI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 3 mm
För användning med (utrustning) IKA EUROSTAR, MINISTAR och MICROSTAR kontrollomrörare
Nedsänkningslängd Upp till 230 mm
Temperatur (metrisk) Upp till 290 °C
Material AlSI 316 Ti