Läs mer
Fisherbrand™ Kompakt digital omrörare
Produktkod. 15203807 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighet:
40 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15203807 40 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 15203807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11450.00 SEK
    10099.40 SEK / Paket med 1
    Save 1350.60 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompakt omrörare, idealisk för kontinuerlig, allmän blandning. Passar enkelt in i dragskåp eller slutna arbetsstationer.
  • Levererar exakta, repeterbara resultat för volymer upp till 25L och 15 000 cps
  • Fyrsiffrig hastighetsdisplay visar hastighet med exakt 1 ±varv per minut
  • Treknappskontroll (ström på/av, hastighetsökning, hastighetsminskning, ljus på/av) är lätt att använda
  • Sista hastighetsinställningen lagras i minnet innan enheten stängs av
  • Det praktiska handtaget gör omröraren lätt att lyfta, flytta och sätta på plats
  • Borstlös, underhållsfri likströmsmotor ger jämn blandning vid alla hastigheter och ger automatiskt överbelastningsskydd
  • Remdriven transmission är mjuk, tyst och erbjuder hög effekteffektivitet (1/15h, 50W)
  • Förseglat hölje håller vätskor säkert borta från interna komponenter
  • Genomgående axel möjliggör snabb impellerjustering och byte
  • Mängd:  50 bitar per påse × 10 påsar
Specifikationer
Hastighet 40 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Visa Digital
Spänning 220/240 V
Höjd (engelska) 10 tum
Höjd (metrisk) 25.4 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Hästkraft 1/15
Pluggtyp EU/Storbritannien
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CE säkerhetsstandard EN61326 / IEC 61010-1 och 61010-2-51, EMC EN50081-1, EN50082-1 ??ROHS, WEEE, säkerhetsgodkänd - CE-märkt
Chuck storlek 10 mm
För användning med (applikation) Laboratorieapplikationer eller drivkraftsindustri, idealisk för rutinmässiga bänktillämpningar och produktionsförsök före uppskalning inom kemi eller biologiska laboratorievetenskaper, eller annat inom metallurgisk och gruvindustri för utveckling av malmläckningsprocesser eller koagulering-flockuleringssystem
Material Nylon, gjuten metall
Motortyp Borstlös DC
Vridmoment 70 Ncm
Typ Overhead omrörare
Viskositet 15,000 cps