Läs mer
Velp Scientifica™ ES Overhead Omrörare
Produktkod. 12912560 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 1300 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
12912560 50 till 1300 rpm Varje
1 options
Produktkod. 12912560 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F201A0152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6941.38 SEK
    6209.38 SEK / Paket med 1
    Save 732.00 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analogisk omrörare med 15 Ncm vridmoment, kan röra om upp till 15 l. Instegslösning idealisk för låga volymer
Velp Scientifica™ ES Overhead Omrörare är utrustad med en användarvänlig självlåsande chuck som förenklar monteringen, och den skonsamma uppstarten säkerställer optimal progression av omrörningshastigheten.
ES är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd. Lätt att installera, motståndskraftig och med ett litet fotavtryck är ES ditt bästa val för lågviskösa prover. VELP ES säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet!ES kan nå hastigheter på 1300 upp till 1300 upp till 1300 varv. Enheten kan hantera viskositet, med maximalt 1000 mPa s. *Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg. ES är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden. Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemisk beständighet och den lättaste motordriften, som bland de robusta åren garanterar motordriften under de långa åren. utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 50 till 1300 rpm
Kapacitet 15 L
Spänning 110/230 V
Wattal 30 w
Mått (L x B x H) 200 x 80 x 160 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Elektriska krav 110/230 V, 50/60 Hz, 30 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CEI EN 60529, IP 40
Chuck storlek 1 till 10 mm
Material Teknopolymer
Modell ES
Skyddsklass IP40
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vridmoment 15 cm
Viskositet 1000 mPas
Vikt (metrisk) 1.3 kg