Läs mer
Velp Scientifica™ PW Overhead Omrörare
Produktkod. 13528560 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
20 till 1200 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
13528560 20 till 1200 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13528560 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F201A0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12110.00 SEK
    9421.09 SEK / Paket med 1
    Save 2688.91 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Analogisk omrörare med 120 Ncm vridmoment, kan röra om upp till 70 l. Blandar intensivt för att utföra de mest krävande uppgifterna.
  • PW är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
  • Lätt att installera, motståndskraftig och med ett litet fotavtryck är PW ditt bästa val för prover med hög viskositet.
  • VELP PW säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet!
  • PW kan nå hastigheter på 1200 rpm och röra upp till 70 liter . Enheten klarar hög viskositet, med maximalt 100 000 mPa *s.
  • Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
  • PW är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
  • Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
  • Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 20 till 1200 rpm
Kapacitet 70 L
Spänning 110/230 V
Wattal 190 w
Mått (L x B x H) 196 x 80 x 230 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Elektriska krav 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CEI EN 60529, IP 40
Chuck storlek 1 till 10 mm
Modell PW
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vridmoment 120 Ncm
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 2.9 kg