Läs mer
Velp Scientifica™ AMI magnetomrörare
Produktkod. 11727539 Handla allt Velp Produkter
Change view
Omrörningspositioner:
1
4
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omrörningspositioner unitSize
11727539 1 Varje
11856890 4 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11727539 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F204A0167
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Belyser titrering för optimal visualisering av kolorimetrisk slutpunktsidentifiering. AMI Magnetic Omrörare är idealisk för mikrotitrering med subtila färgförändringar.
Robust design
  • Kontrollpanelen är skyddad från vätskespill
  • Epoxibelagt hölje av kraftigt stål
  • Lång livslängd drift
Val av kapacitet
  • AMI: 1 plats, max 5 liters kolv
  • AMI 4: 4 platser, max 4 x 5 liters flaskor (max.Ø 150 mm)
Applikationsorienterad
  • Upplyst yta för visualisering av partiklar och färgförändringar
  • Idealisk för mikrotitrering, särskilt för subtila färgförändringar
  • Mjukstart men når snabbt inställd hastighet
  • Utmärkt hastighetskontroll (elektronisk), även vid låg hastighet
Bekväm drift
  • Ergonomisk - mycket låg höjd
  • 4-lägesmodell ger oberoende hastighetsreglering
  • Hastighetsreglering upp till 1100 rpm
  • Universal nätspänningsområde
  • Lätt vikt
Specifikationer
Hastighet 1100 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Epoxi
Kapacitet 5 L
Visa Analog
Form Rektangel
Spänning 100 till 240 V
Wattal 1.2 w
Mått (L x B x H) 270 x 150 x 55 mm
Höjd (metrisk) 55 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz, 1,2 W
Frekvens 50/60 Hz
Material Metall
Modell AMI
Motortyp Enfas
Hastighetskontroll Utmärkt hastighetsreglering även vid låga varvtal
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 1.2 kg