Läs mer
Velp Scientifica™ Automatisk Kjeldahl Rötningsenhet DKL-serien
BIOPHARMA
Produktkod. 11705654 Handla allt Velp Produkter
Change view
Håller:
12 x 250/400 ml provrör (42 mm dia.)
20 x 250 ml provrör (diameter 42 mm)
42 x 100 ml provrör (26 mm dia.)
8 x 250 ml provrör (42 mm dia.)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
11705654 42 x 100 ml provrör (26 mm dia.) Varje
11785644 12 x 250/400 ml provrör (42 mm dia.) Varje
11775644 8 x 250 ml provrör (42 mm dia.) Varje
11795644 20 x 250 ml provrör (diameter 42 mm) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11705654 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer S30100180
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Automatisk Kjeldahl Rötningsenheter med värmeblock i aluminium som erbjuder utmärkt termisk stabilitet och homogenitet. DKL-serien levereras med autolyft, automatisk suglock, provrör, provställ och droppbricka.
Enastående tillförlitlighet
  • Aluminiumblock för absolut temperaturhomogenitet
  • Oöverträffad ledningsförmåga för snabb respons upp till 450 °C
  • Överensstämmer med standarden för god laboratoriesed
  • Förbrukningsmaterial av högsta kvalitet
Praktisk funktionalitet
  • LCD-display för omedelbar förståelse
  • Upp till 6 språk tillgängliga från ett brett urval
  • Alla nödvändiga föremål levereras i ett paket
  • Mycket litet fotavtryck Optimerat urval
  • Val av modeller för olika arbetsbelastningar:
    • DKL 8 (8-positioner med 250 ml rör, 42 mm dia.)
    • DKL 12 (12-positioner med 250/400 ml rör, 42 mm dia.)
    • DKL 20 (20-positioner med 250/400 ml rör, 42 mm dia.)
    • DKL 42/26 (42-positioner med 100 ml rör, 26 mm dia.)
Specifikationer
Produkttyp Digestor
Visa Grafisk LCD
Hertz 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 2300 W
Djup (engelska) 23 tum
Djup (metriskt) 584 mm
Mått (L x B x H) 584 x 322 x 690 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 2300 W
Höjd (engelska) 27,2 tum
Höjd (metrisk) 690 mm
Håller 42 x 100 ml provrör (26 mm dia.)
Material Epoxilackerat rostfritt stål
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Bredd (engelska) 12,7 tum.
Bredd (metrisk) 322 mm