Description
- LH är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
- Lätt att installera, resistent och med ett litet fotavtryck, LH är ditt bästa val för prover med medelhög viskositet.
- VELP LH säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet!
- LH kan nå hastigheter på 2000 rpm och röra upp till 40 liter. Enheten klarar hög viskositet, med maximalt 50 000 mPa *s.
- Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
- LH är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
- Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
- Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifications
Specifications
| Hastighet | 50 till 2000 rpm |
| Kapacitet | 40 L |
| Spänning | 110/230 V |
| Wattal | 190 w |
| Mått (L x B x H) | 196 x 80 x 230 mm |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 80 mm |
| Elektriska krav | 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Certifikat och efterlevnad | CEI EN 60529, IP40 |
| Show More |