Läs mer
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital
Produktkod. 15500964 Handla allt Velp Produkter
Change view
Omrörningspositioner:
6
15
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Omrörningspositioner unitSize
15500964 6 Varje
15549240 15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15500964 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F203A0179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8928.45 SEK
    8312.56 SEK / Paket med 1
    Save 615.89 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital magnetomrörare med flera lägen med 6 eller 15 lägen, som förblir kall även efter flera dagars kontinuerlig användning. MULTISTIRRER Digital kan kombineras med ett recirkulerande vattenbad för att termostatera proverna.
Pålitlig och exakt inställning:
  • Ljusstark digital display för exakt hastighetsövervakning
  • Exklusiv timer ombord för obevakad drift
  • Justerbar backdrift (tidsstyrd)
  • Hastighetsreglering från 80 till 1 500 rpm
  • SpeedServo™ säkerställer konstant hastighet även när viskositeten ändras
  • Synkroniserad omrörning, samma hastighet säkerställd
Val av kapacitet:
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 platser, maximal diameter 85 mm - 400 ml
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 platser, maximal diameter 64 mm - 250 mL
Robust konstruktion, praktisk design:
  • Tålig toppplatta i rostfritt stål
  • Lång livslängd drift
  • Ergonomisk - mycket låg höjd
  • Universal nätspänning / frekvensområde
  • Lätt vikt, lätt att flytta
Applikationsorienterade:
  • Förblir kall, även efter dagar av kontinuerlig användning
  • Idealisk för mikrotitrering, mikrobiologi och biokemi
  • Mjuk start men når snabbt inställd hastighet
  • Utmärkt hastighetskontroll (elektronisk), även vid låga hastigheter
  • Kan termostatprover med hjälp av ett recirkulerande vattenbad
Specifikationer
Hastighet 80 till 1500 rpm
Omrörningspositioner 6
Material för toppplatta Rostfritt stål
Kapacitet 6 x 400 mL
Visa Digital
Form Rektangel
Spänning 100 till 240 V
Wattal 3.6 w
Mått (L x B x H) 370 x 230 x 51.5 mm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Modell MULTISTIRRER Digital 6
Motortyp Enfas
Hastighetskontroll 10 rpm steg
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 1.75 kg