Läs mer
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Beskrivning
- Translucent
- Silicone rubber construction
- Allows gels to be visualised during drying process
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Translucent |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem |
| Typ | Overlay Sheet |
| Material | Silicone Rubber |