Läs mer
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Produktkod. 12388546
Change view
För användning med (utrustning):
Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem
Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12388546 Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem Varje
11739665 Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12388546 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer GDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers.
  • Translucent
  • Silicone rubber construction
  • Allows gels to be visualised during drying process
Specifikationer
Färg Translucent
För användning med (utrustning) Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Typ Overlay Sheet
Material Silicone Rubber