Läs mer
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Produktkod. p-8013155
För användning med (utrustning):
Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem
Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739665
Brand: Fisherbrand™ VGDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers.
  • Translucent
  • Silicone rubber construction
  • Allows gels to be visualised during drying process
Specifications
Färg Translucent
För användning med (utrustning) Fisherbrand GD-4534 Geltorkningssystem
Typ Overlay Sheet
Material Silicone Rubber