Läs mer
Eagle™ Överpackningar med skruvlock
Produktkod. 17772308
Change view
Kapacitet (metrisk):
247 l
361 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17772308 247 l
17782308 361 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17772308 Leverantör Eagle™ Leverantörsnummer EDR16610YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4756.50 SEK
    4120.05 SEK / Paket med 1
    Save 636.45 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eagle Overpacks är idealiska för säker förvaring, hantering och transport av farligt material, inneslutning av spill och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning.
  • Örn Overpack Polytrummor är tillverkade av gul formblåst polyeten med hög densitet (HDPE) med UV-hämmare, är hållbara och lätta, väder- och kemikaliebeständiga och har ett gult skruvlock
  • Idealisk för säker lagring, hantering och transport av farligt material, spillinneslutning och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning
  • Överförpackningar - för användning med större oskadade behållare, burkar och fat med icke-läckande farliga material - om de läcker måste de packas med tillräckligt med sorbenter för - INGA FRI VÄTSKOR
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 247 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring, hantering och transport av farligt material
Material Polyeten