Läs mer
Eagle™ Överpackningar med skruvlock
Produktkod. p-7227259
Kapacitet (metrisk):
247 l
361 l
Produktkod. 17772308
Brand: Eagle™ EDR16610YL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eagle Overpacks är idealiska för säker förvaring, hantering och transport av farligt material, inneslutning av spill och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning.
  • Örn Overpack Polytrummor är tillverkade av gul formblåst polyeten med hög densitet (HDPE) med UV-hämmare, är hållbara och lätta, väder- och kemikaliebeständiga och har ett gult skruvlock
  • Idealisk för säker lagring, hantering och transport av farligt material, spillinneslutning och sanering av farligt material, originalfraktbehållare, bioavfallshantering och förbränning
  • Överförpackningar - för användning med större oskadade behållare, burkar och fat med icke-läckande farliga material - om de läcker måste de packas med tillräckligt med sorbenter för - INGA FRI VÄTSKOR
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 247 l
Färg Gult
För användning med (applikation) Säker förvaring, hantering och transport av farligt material
Material Polyeten