Läs mer
KleenGuard™ A40 lätt översko med sula
Produktkod. 12695576
Change view
Storlek:
Medium/Large
X-Large/2X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12695576 X-Large/2X-Large Paket med 200
12685576 Medium/Large Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12695576 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 98720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8641.50 SEK
    4112.36 SEK / Paket med 200
    Save 4529.14 SEK
    52% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Idealisk för att hålla skor rena och täckta. KleenGuard™ A40 Light Duty Overshoe with Sole minskar föroreningar i livsmedelsförädling och lätta industriområden.
  • Resår överdragssko med sula
  • Light duty för engångsbruk
  • Idealisk för att hålla skor rena och täckta
  • Minska föroreningar i livsmedelsförädling och lätta industriområden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Livsmedelsindustri, lätt industri
Material Spundbondad polypropen
Storlek X-Large/2X-Large
Tåmaterial Flerskikts non-woven barriärlaminat
Vattentät Vattentålig
Produkttyp Galosch