Läs mer
Chemsplash Overshoes 16 tum. PP/CPE De Luxe H-Duty -Präglade grepp
Beskrivning
Deluxe Overshoe
- Kraftig komprimerad polyetensula
- 30 GSM polypropen präglat grepp på sulan
- Elastisk polypropen ankelsektion
- 16 tum Lång
- PFAS-fri
Beskrivning: Deluxe Overshoe i ett 8,2 gram komprimerat polyetenmaterial. Elastiskt för en bra passform runt dina skor, den kommer med ett präglat grepp på sulan. Ett bra sätt att hålla smutsiga skor från att förstöra kontorsgolvet eller att hålla skorna rena när du går in i stökiga miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 16 tum |
| Material | CPE polyeten |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Halksäker |
| Motstånd | Torra partiklar |
| Produkttyp | Skoskydd |