Läs mer
Chemsplash Överdragsskor (par) 5 och 6, halkskyddad sula, elastisk ankel
Beschreibung
Chemsplash Anti-Slip Overshoe
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Material
- Belagd vit PVC-halksäker sula
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- 16 tum i längd
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Anti-Slip Overshoe är gjord av Chemsplash tyg som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. En halkfri texturerad sula har lagts till för att förbättra greppet med golvet, och en elastisk fotled säkerställer en säker passform. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från sin miljö eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Spezifikation
Spezifikation
| Storlek | Intermediär |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Anti-halk |
| Motstånd | Vätska |
| Produkttyp | Skoöverdrag i kontrollerade miljöer |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.