Läs mer
Chemsplash Överdragsskor (par) PB 6B Elastisk ankel
Beskrivning
Chemsplash Resår överdragssko
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Material
- 16 tum i längd
- Silikon och latexfri
- Non-linting
- Anti-Static Material
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
- PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Elastisk Overshoe är gjord av Chemsplash mjukt och mikroporöst tyg. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från sin miljö eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Latexfri | Ja |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Sömlös |
| Motstånd | Vätska |
| Produkttyp | Skoöverdrag i kontrollerade miljöer |
| Visa mer |