Läs mer
Brady™ Överdimensionerad Breaker Lockout-enhet
Produktkod. 11781885 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11781885 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11781885 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065329
I lager
Överdimensionerad Breaker Lockout Device appliceras på några sekunder med tumskruvsmekanism så ingen skruvmejsel behövs. Och den nya bladdesignen med förbättrat grepp fungerar på ännu fler brytarmodeller.
  • Överdimensionerad 480-600 volt ramlås.
  • Appliceras på några sekunder med tumskruvsmekanism så ingen skruvmejsel behövs.
  • Och vår nya bladdesign med förbättrat grepp fungerar på ännu fler brytarmodeller.
  • Passar brytare upp till 57,15 mm breda och 22,2 mm tjocka.
Specifikationer
Produkttyp Strömbrytarlås
Alternativt artikelnummer ÖVERSTORLEK BREAKER LOCKOUT EA
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Överdimensionerad 480-600 Breaker Lockout Device
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Mått (L x B) 95.25 x 28.12 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 1,1 tum
Höjd (metrisk) 27.94 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 3,75 tum
Bredd (metrisk) 95.25 mm