Läs mer
Chemsplash Oversleeve steril bestrålad stickad manschett
Beskrivning
Chemsplash Stickad manschett över ärm
- Material: 55GSM Typ 5B och 6B PB Tyg
- Mikroporös, mjuk och bekväm känsla
- Steril bestrålad och dubbelpåsad
- Längd: 49,5 cm
- Stickad manschett med låg ludd
- Anti-Static Material
- Silikon och latexfri
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Knitted Cuff Oversleeve är tillverkad av Chemsplashs mjuka och mikroporösa tyg, som är starkt och resistent mot kemikaliestänk och damm. Detta tyg är antistatiskt för att uppfylla EN1149-5:2008 standarder, luddfritt och lämpligt för renrumstillämpningar. Det överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9. Chemsplash tillbehör är designade för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren, vilket säkerställer maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Produkttyp | Skyddshylsa |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Sterila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Elastisk ovandel med stickad manschett |
| Sömtyp | Sydd |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) | 16.54 in. |
| Visa mer |