Läs mer
Uvex™ Oversleeves 9862 PE Vit 50 par
Produktkod. 17229911 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Förpackningsstorlek:
50 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17229911 Universell 50 par
1 options
Produktkod. 17229911 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9875300
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar, Kemikalieskydd för engångsbruk. Material: PP spunbond laminerad med PE-film
  • Handskar Kemikalieskydd för engångsbruk Tillbehör
  • Färg: vit
  • Material: PP spunbond laminerad med PE-film
  • Resår på båda sidor
  • 50 par i polybag
  • Endast för engångsbruk
  • Storlek: en storlek passar alla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Kemikaliebeständig hylsa
Material Non-woven mikroporös polyetenlaminat
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Stil Standardhylsa
Disponibel Återanvändbar
Sömtyp Inspelat
Tjocklek 60 g/m²