Läs mer
MP Biomedicals™ Får testiklar
Produktkod. 11493841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493841 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 11493841 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215127425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    993.16 SEK / 25mg
    Save 51.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Används tillsammans med kollagenas för att dissociera den extracellulära matrisen mellan celler i djurvävnad, för att frigöra livsdugliga celler för användning i vävnadsodling.
Tillämpningar: Testikelhyaluronidas hydrolyserar endo-N-acetylhexosaminbindningarna av hyaluronsyra och kondroitinsvavelsyra A och C (men inte B), främst till tetrasackaridrester. Monosackarider frigörs inte. Hyaluronidas används ofta i samband med kollagenas för att dissociera den extracellulära matrisen mellan celler i djurvävnad, för att frigöra livsdugliga celler för användning i vävnadsodling. Det kan också användas för att klara ledvätskor för att möjliggöra cellantal.
Produktbeskrivning: Hyaluronidas är ett glykoprotein som innehåller 5 % mannos och 2,17 % glukosamin, det katalyserar den slumpmässiga hydrolysen av 1,4-kopplingar mellan 2-acetamido-2-deoxi-β-D-glukos och D-glukosrester i hyaluronat. Hyaluronidas från bovina testiklar är en tetramer som består av 4 lika stora subenheter med en molekylvikt på 14 kDa vardera.
Biokemiska/fysiologiska åtgärder: Hyaluronidas bryter ned hyaluronan och har visat sig vara olämpligt reglerat under cancerprogression. Dessa enzymer klyver slumpmässigt β-N-→acetylhexosamin-[1 4] glykosidbindningar i hyaluronsyra, kondroitin och kondroitinsulfater.
Enhetsdefinition: Mängd enzym som frigör en mikromol N-acetylglukosamin per minut vid °37 C och pH 4,0
Specificitet: Testikelhyaluronidas hydrolyserar endo-N-acetylhexosaminbindningarna av hyaluronsyra och kondroitinsvavelsyra A och C (men inte B), främst till tetrasackaridrester. Monosackarider frigörs inte.
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp Celldissociation
Formel vikt ∽55 kDa (fyra underenheter på 14 kDa vardera)
Synonym Hyaluronat-4-glykanhydrolas, hyaluronatlyas, hyaluronoglukosaminidas, 3.2.1.35
Löslighet Lös 10 mg hyaluronsyra i 25 ml 0,1 M natriumfosfatbuffert: pH 5,3 med 0,15 M natriumklorid.
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C och torka
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Läkemedelsspridning& leverans