Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Elektrofores System Standard Comb
Typ:
Snabblastkam
Tandräkning:
25 (2X)
9 (1X)
Tjocklek (metriska) tänder:
1,0 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera kammontering med detta sortiment av kraftiga, i ett stycke Thermo Scientific™ Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System Combs, för användning med Owl A1 Large Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl A1 Large Gel Electrophoresis System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Snabblastkam |
| Tandräkning | 25 (2X) |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1,5 mm |