Läs mer
Thermo Scientific™ A2 och A5 stora gelsystem ersättande ändportar
Produktkod. 12463657
Typ:
End Gates
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12463657
Brand: Thermo Scientific™ A2EG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa packade UVT gelbrickor, ersättningspackningar och ändgrindar med Thermo Scientific™ A2 och A5 stora gelsystem.
Använda Thermo Scientific™ A2 och A5 Large Gel System Ersättningsdelar med Owl A2 och A5 Large Gel System.
  • UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
  • Kamöppningar är placerade så att 2, 3 eller 4 provuppsättningar kan köras lika långa på samma gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System
Typ End Gates
Kvantitet 1 par