Läs mer
Thermo Scientific™ A2 och A5 stora gelsystem ersättande ändportar
Typ:
End Gates
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ A2 och A5 Large Gel System Ersättningsdelar med Owl A2 och A5 Large Gel System.
- UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
- Kamöppningar är placerade så att 2, 3 eller 4 provuppsättningar kan köras lika långa på samma gel
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl A2 och A5 Large Gel Elektrofores System |
| Typ | End Gates |
| Kvantitet | 1 par |