Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 och A6 Wide Gel System Ersättningsdelar
Typ:
End Gates
Gelbricka
Packning
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 och A6 Wide Gel System Ersättningsdelar, som inkluderar en packad UVT gelbricka, ersättningspackningar och ändgrindar.
Gelen kan gjutas i olika längder för att hjälpa till att bevara agaros när färre prover behöver köras med hjälp av en väggkam. Inbyggda buffertväxlingsportar möjliggör buffertrecirkulation vid längre körningar, om det behövs. Det stora antalet kamöppningar ger dig flexibilitet med prov och upplösning av avstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | UVT gelbricka med packade ändportar |
| För användning med (utrustning) | Owl™ A3-1 och A6 Wide Gel System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Gelbricka |