Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Large-Gel Elektrofores System
Produktkod. 11768184
Change view
Gel storlek:
23 x 40 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gel storlek Förpackningsstorlek
11768184 23 x 40 cm Varje
1 options
Produktkod. 11768184 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A31
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10666.89 SEK
    9748.06 SEK / Paket med 1
    Save 918.83 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Genomföra växtgenomiska studier med Thermo Scientific™ Owl™ A3-1 Large-Gel Elektrofores System.
Funktioner
  • Horisontellt system kan köras från 25 till 600 prover på en gel
  • Gel kan gjutas i olika längder för att hjälpa till att bevara agaros när färre prover behöver köras
  • Inbyggda buffertutbytesportar möjliggör buffertrecirkulation vid längre körningar
  • UVT gelbricka har packade ändgrindar för tät tätning utan tejp
  • Inbyggd utjämning säkerställer platta, jämnt tjocka geler
  • Stort antal kamplatser ger provnummer och flexibilitet för upplösning av avstånd
  • Kammar i mikrobrunnsformat ger snabb, felfri provladdning med en flerkanalspipetter
  • Prover kan laddas direkt från en platta med 96 brunnar, 8 eller 12 åt gången
Beställningsinformation:
Anpassade kammar finns tillgängliga (Beställ SKU # XCM). Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Inkluderar:
Buffertkammare med trepunkts utjämningsbas, SuperSafe™ lock med anslutna strömförsörjningsledningar, UVT gelbricka, fyra kammar (två 25- och två 50-brunnar), inbyggda buffertbytesportar och bubbelnivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Gelstorlek: 23 x 40 cm; Buffertvolym: 4,5L; L x B x H: 53 x 32 x 11 cm
Gel storlek 23 x 40 cm
Produktlinje Owl
Typ Stort gelelektroforessystem
Provstorlek 25 till 600
Volym (metrisk) buffert 4.5 L
Mått (L x B x H) 20,63 x 12,5 x 4,25 tum. (53 x 32 x 11 cm)
Längd (engelska) 20,63 tum.
Längd (metrisk) 53 cm
Längd (metrisk) Gel 40 cm
Bredd (engelska) 12,5 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) Gel 23 cm
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 11 cm
Max. Spänning 250 V