Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Sequencers med aluminiumbaksida
Beskrivning
Konfigurera enkelt applikationer med jämn värmefördelning för resultat utan leende med manuell Thermo Scientific™ Owl™ Sequencers med aluminiumbaksida.
Funktioner
- Flytande kylfläns av aluminium minskar risken för att plattorna spricker under körningar.
- Övre buffertkammare (UBC) kräver minimal buffert och dräneras enkelt via inline dräneringsporten i avtagbar flaska.
- Den nedre buffertkammaren (LBC) är avtagbar för enkel buffertavfall.
- Sidoklämmor pressar gelplattor mot packningen som sitter på UBC, applicerar ett jämnt tryck över plattan och bildar en läckagesäker tätning som resulterar i plana, jämna bandmönster.
- Klämmor glider över glasplattor för enkel installation och borttagning av geler.
Innehåller:
- Avtagbar LBC
- Kylfläns
- Två sidoklämmor
- Två tomma glasplattor
- Två skårade glasplattor
- Två hajtandskammar (78 tänder, 0,4 mm tjocka)
- Brunnskam (40 brunnar, 0,4 mm tjocka)
- Två distanssatser (0,4 mm)
- Limtemperaturindikator
- UBC med avtagbar avloppsflaska (med säkerhetslåsande lock och ansluten nätkabel)
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) Exteriör | 10,5 x 9 x 19,5 tum. (27 x 23 x 50 cm) |
| Formatera | 40-brunn |
| Höjd (engelska) Exteriör | 19,5 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 50 cm |
| Längd (engelska) Exteriör | 10,5 tum |
| Längd (engelska) Gel | 17.716 tum. |
| Längd (metrisk) Exteriör | 27 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 45 cm |
| Volym (engelska) buffert | 27 fl oz. |
| Volym (metrisk) buffert | 800 ml |
| Visa mer |