Beskrivning
Absorbera tillräckliga mängder buffert för halvtorr elektroblotting utan förlust av mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, högkvalitativt läskpapper idealiskt för läsk- och läskapplikationer.
- Hög renhet, 100% bomullsfiber
- Finns i förskuren minigel och storformat gel
- Kompatibel med Owl electroblotting-system
Beställningsinformation:
- Säljes i förpackningar om 100 ark
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Förpackningstyp | Lakan |
| Flödeshastighet | 35 ml/min. |
| För användning med (utrustning) | Uggla elektroblottingsystem |
| Vikt | 183 g/m2 |
| Formatera | Ark |
| Material | 100% bomullsfiber |
| Mått (LxB) | 18 cm x 20 cm |
| Tjocklek | 0.83 mm |
| Visa mer |