Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Torkpapper
Produktkod. 12484627 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12484627 20 cm 20 cm Paket med 100
12494627 35 cm 45 cm Paket med 100
12404637 46 cm 57 cm Paket med 100
12414637 10 cm 10 cm Paket med 100
12424637 18 cm 20 cm Paket med 100
11932985 9 cm 9 cm Paket med 100
12444637 12 cm 16 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12484627 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer FP1
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera tillräckliga mängder buffert för halvtorr elektroblotting utan förlust av mekanisk stabilitet med detta högkvalitativa läskpapper.
Absorbera tillräckliga mängder buffert för halvtorr elektroblotting utan förlust av mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, högkvalitativt läskpapper idealiskt för läsk- och läskapplikationer.
  • Hög renhet, 100% bomullsfiber
  • Finns i förskuren minigel och storformat gel
  • Kompatibel med Owl electroblotting-system
Beställningsinformation:
  • Säljes i förpackningar om 100 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Förpackningstyp Lakan
Flödeshastighet 35 ml/min.
För användning med (utrustning) Uggla elektroblottingsystem
Vikt 183 g/m2
Formatera Ark
Material 100% bomullsfiber
Mått (LxB) 20 cm x 20 cm
Tjocklek 0.83 mm
Produktlinje Owl