Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Torkpapper
Produktkod. p-4525105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Bredd (metrisk):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12484627
Brand: Thermo Scientific™ FP1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera tillräckliga mängder buffert för halvtorr elektroblotting utan förlust av mekanisk stabilitet med detta högkvalitativa läskpapper.
Absorbera tillräckliga mängder buffert för halvtorr elektroblotting utan förlust av mekanisk stabilitet med Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, högkvalitativt läskpapper idealiskt för läsk- och läskapplikationer.
  • Hög renhet, 100% bomullsfiber
  • Finns i förskuren minigel och storformat gel
  • Kompatibel med Owl electroblotting-system
Beställningsinformation:
  • Säljes i förpackningar om 100 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Förpackningstyp Lakan
Flödeshastighet 35 ml/min.
För användning med (utrustning) Uggla elektroblottingsystem
Vikt 183 g/m2
Formatera Ark
Material 100% bomullsfiber
Mått (LxB) 20 cm x 20 cm
Tjocklek 0.83 mm
Produktlinje Owl