Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S ersättningsdelar för mikroelektroforessystem
Beskrivning
Byt ut gjutglas, gjutbricka eller buffertkammare mot Thermo Scientific™ Owl™ C2-S ersättningsdelar för mikroelektroforessystem. Delar är avsedda för användning med Owl C2-S Micro Electrophoresis System, ett system designat för snabb analys av restriktionsfragment.
- Glasskivor, 5 x 7,5 cm, används som gelbricka
- Tunna geler kan hällas och formas genom ytspänning direkt på glasskivan
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ C2-S mikroelektroforessystem |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Gelgjutbricka |