Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforessystem
Produktkod. 12434587 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Gel storlek:
5 x 7,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gel storlek unitSize
12434587 5 x 7,5 cm Varje
1 options
Produktkod. 12434587 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C2S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Screen upp till sju prover på en gel på mindre än fem minuter med Thermo Scientific™ Owl™ C2-S mikroelektroforessystem.
Funktioner
  • Horisontellt mikrogelsystem är designat för snabb analys av restriktionsfragment.
  • Microgel kan också användas för att snabbt kontrollera några PCR-prover innan ett stort antal prover laddas på en större gel, vilket sparar tid
  • Glasskivor, 2x 3 tum. (5x 7,5 cm), tjäna som gelbrickan
  • För att använda, häll och forma tunna geler genom ytspänning direkt på glasskivan; komplett körning varar fem till 10 minuter
  • Med hjälp av tillgängliga gjutglas och gjutglas kan geler gjutas och stelna på mindre än 10 minuter.
Innehåller:
  • Buffertkammare (buffertvolym, 100 ml)
  • Lock
  • Strömförsörjningsledningar
  • Gjutbricka
  • 10 gjutslider
  • En kam med sju brunnar, 1,5 mm tjock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Horisontellt elektroforessystem; Gelstorlek: 5 x 7,5 cm
Gel storlek 5 x 7,5 cm
Produktlinje Owl
Typ Micro
Provstorlek 7
Volym (metrisk) buffert 100 mL
Mått (L x B x H) 6,75 x 2,63 x 4,38 tum. (17 x 38 x 11 cm)
Längd (engelska) 6,75 tum.
Längd (metrisk) 17 cm
Längd (metrisk) Gel 7.5 cm
Bredd (engelska) 2,63 tum.
Width (engelska) Gel 6.5
Bredd (metrisk) 38 cm
Bredd (metrisk) Gel 5 cm
Höjd (engelska) 4,38 tum.
Höjd (metrisk) 11 cm