Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrofores System Kammar
Tandräkning:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrofores System Kammar. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med Owl™ D2 Wide-Gel elektroforessystem.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ D2 Wide Gel Elektrofores System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Standard kam |
| Tandräkning | 40 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1 mm |