Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System
Produktkod. 12404607
Change view
Typ:
Bred
Breda med buffertbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12404607 Breda med buffertbytesportar Varje
11997475 Bred Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12404607 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D2BP
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Kör 10 till 80 prover på en gel med detta bredgelelektroforessystem.
Kör 10 till 80 prover på en gel med Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrofores System.
  • Bred gelstorlek gör att 15 eller 30 prover kan laddas per rad med en mikrobrunnskam.
  • Med hjälp av speciella kammar och en flerkanalspipetter kan prover laddas direkt från en 96-brunnars platta, åtta eller 12 åt gången.
  • Systemet är utmärkt för screening av PCR-prover eller rutinanalys av DNA-fragment.
  • Litet fotavtryck sparar utrymme på labbbänken.
  • Inkorporerar Thermo Scientific™ EasyCast™ gjutningsdesign med extern caster gel-—bricka är försedd med packning, vilket gör att den passar tätt in i castern och ger en läckagesäker tätning utan tejp.
  • Elektrodplacering gör att gelen kan köras snabbt utan att kompromissa med upplösningen.
Innehåller:
  • Buffertkammare
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna strömledningar
  • EasyCast packad UVT gelbricka
  • Extern multipel gelgjutare
  • Fyra kammar (två 30-brunnar och två 40-brunnar, 1,5 mm tjocka)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Komplett system med buffertbytesportar
Produktlinje Owl
Typ Breda med buffertbytesportar
Provstorlek 10 till 80
Volym (metrisk) buffert 600 mL
Mått (L x B x H) 7,38 x 7,75 x 4 tum. (19 x 20 x 10 cm)
Längd (engelska) 7,38 tum.
Längd (metrisk) 19 cm
Längd (metrisk) Gel 14.4 cm
Bredd (engelska) 7,75 tum.
Width (engelska) Gel 6.5
Bredd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) Gel 10.2 cm
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10 cm
Max. Spänning 150 V