Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System ersättningsdelar
Beskrivning
Byt ut UVT-gelbrickan, packningarna och det externa hjulet mot Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System Ersättningsdelar, för användning med Owl™ D2 Wide-Gel System.
- UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
- Kamöppningar är placerade så att du kan ordna upp till 12 provset på samma gel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Externt hjul (inga brickor/kammar) |
| För användning med (utrustning) | Owl™ D2 Wide Gel Elektrofores System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Hjul |