Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System ersättningsdelar
Beskrivning
Byt ut UVT-gelbrickan, packningarna och det externa hjulet mot Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System Ersättningsdelar, för användning med Owl™ D2 Wide-Gel System.
- UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
- Kamöppningar är placerade så att du kan ordna upp till 12 provset på samma gel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EasyCast™ gasketed UVT gel tray |
| För användning med (utrustning) | Owl™ D2 Wide Gel Elektrofores System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Gelbricka |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredd (metrisk) | 14.4 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?