Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System ersättningsdelar
Produktkod. p-4528821
Typ:
Gelbricka
Hjul
Packning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12414607
Brand: Thermo Scientific™ D2CST
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut UVT-gelbrickan, packningarna och det externa hjulet mot Thermo Scientific™ Owl™ Wide-Gel System Ersättningsdelar, för användning med Owl™ D2 Wide-Gel System.
Byt ut UVT-gelbrickan, packningarna och det externa hjulet mot Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel System Ersättningsdelar, för användning med Owl™ D2 Wide-Gel System.
  • UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
  • Kamöppningar är placerade så att du kan ordna upp till 12 provset på samma gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Externt hjul (inga brickor/kammar)
För användning med (utrustning) Owl™ D2 Wide Gel Elektrofores System
Produktlinje Owl
Typ Hjul