Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Systemersättningsdelar
Beskrivning
Välj mellan olika Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Systemersättningsdelar, inklusive UVT gelbricka, packningar och externt hjul. För användning med Owl D3-14-systemet.
- UVT gelbricka innehåller packade ändportar som ger en läckagesäker tätning utan tejp
- Kamöppningar är placerade för att möjliggöra upp till 12 provuppsättningar på samma gel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EasyCast™ packad UVT gelbricka |
| För användning med (utrustning) | Owl™ D3-serien horisontellt elektroforessystem |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Gelbricka |
| Längd (metrisk) | 14 cm |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |