Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Wide Gel Electrophoresis System
Produktkod. 11982965
Change view
Gel storlek:
14 x 23 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gel storlek Förpackningsstorlek
11982965 14 x 23 cm Varje
1 options
Produktkod. 11982965 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D314
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Screen PCR-produkter, plasmidberedning, restriktionskartläggning och kloning med Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Wide Gel Electrophoresis System.
Screen PCR-produkter, plasmidberedning, restriktionskartläggning och kloning med Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Wide Gel Electrophoresis System.
Funktioner:
  • Screena 25 till 200 prover på en enda agarosgel på mindre än 30 minuter, vilket ger tydliga, täta bandmönster utan smiling-effekt.
  • Med hjälp av speciella kammar och en flerkanalspipetter kan prover laddas direkt från en platta med 96, åtta eller 12 brunnar.
  • Inkorporerar Owl™ EasyCast™ gjutningskonstruktion med extern gjutare— gelbrickan är försedd med packning, vilket gör att den sitter tätt i gjutaren och ger en läckagesäker tätning utan tejp.
  • Provladdning med flerkanalspipetter påskyndar överföringen.
  • Elektrodplacering gör att gelen kan köras snabbt utan att kompromissa med upplösningen.
  • Bubbelnivån säkerställer gjutning av platta, jämntjocka geler.
Innehåller:
  • Buffertkammare
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lock med anslutna nätsladdar
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ UVT-gelbricka med packning
  • Extern gjutare
  • Fyra kammar (50 mikrobrunnar, 1,5 mm tjock)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Beskrivning Gelstorlek L x B: 14 x 23 cm; Buffertvolym: 800 ml; L x B x H: 30 x 27 x 11 cm
Gel storlek 14 x 23 cm
Produktlinje Owl
Typ Bred
Provstorlek 25 till 200
Volym (metrisk) buffert 800 mL
Mått (L x B x H) 11.8 x 10.6 x 4.3 tum (30 x 27 x 11 cm)
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Längd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (engelska) 10,6 tum
Width (engelska) Gel 6.5
Bredd (metrisk) 27 cm
Bredd (metrisk) Gel 23 cm
Höjd (engelska) 4,3 tum
Höjd (metrisk) 11 cm