Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D4 horisontella elektroforessystemkammar
Produktkod. 12424617
Change view
Tandräkning:
17
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tandräkning Tjocklek (metriska) tänder Förpackningsstorlek
12424617 17 1,5 mm Varje
12414617 17 1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12424617 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D417D
Beräknad leverans: 22-01-2027
Eliminera kammontering med kraftig mikrobrunn i ett stycke Thermo Scientific™ Owl™ D4 horisontella elektroforessystemkammar.
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ D4 horisontella elektroforessystemkammar. Dessa kraftiga mikrobrunnskammar i ett stycke är för användning med Owl D4 Electrophoresis System.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Beställningsinformation:
Anpassade kammar finns tillgängliga (Beställ SKU # XCM). Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikrobrunnskam
För användning med (utrustning) Owl™ D4 Elektrofores System
Produktlinje Owl
Typ 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Tandräkning 17
Tjocklek (metriska) tänder 1,5 mm