Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Ersättningsdelar för horisontellt elektroforessystem
Beskrivning
Byt ut din UVT gelbricka, packningar och externa hjul mot Thermo Scientific™ Owl™ Ersättningsdelar för D4 horisontellt elektroforessystem, för användning med Owl D4-systemet.
- Systemdesign låter dig köra en gelbricka (51 prover) eller stapla två gelbrickor (102 prover) i buffertkammaren samtidigt som du sparar värdefullt bänkutrymme.
- Var och en av (2) UV Överförbara (UVT) gelbrickor, 16 x 17 cm (B x L), rymmer upp till tre kammar, vilket gör att användaren kan köra upp till tre serier av prover med samma avstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl™ D4 Elektrofores System |
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Hjul |
| Längd (metrisk) | 17 cm |
| Bredd (metrisk) | 16 cm |