Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem
Produktkod. 11903015
Volym (metrisk) buffert:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderar:
Endast apparat
Komplett system
Komplett system plus hjul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11903015
Brand: Thermo Scientific™ P10DS1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Snabbt och enkelt gjuta och köra en eller två geler i samma apparat med dessa Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem.
Snabbt och enkelt gjuta och köra en eller två geler i samma enhet med hjälp av Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem —som består av P8DS, P9DS och P10DS Dual Gel System.
Simple, Six-Step Use:
  1. Secure the glass cassettes
  2. Pour the agarose
  3. Plug in the specially designed trough
  4. Cast polyacrylamide solution in the cassettes
  5. Load samples
  6. Run the gel
Features:
  • Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
  • Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
  • Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
  • Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
  • SDS electrophoresis
  • The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
  • Agarose electrophoresis
  • Native electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Owl
Typ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Complete System with Caster
Gelens mått 20 x 20  cm
Inkluderar Komplett system plus hjul
Modell P10DS
Volym (metrisk) buffert 1250 ml
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (engelska) 6.5 in.
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Höjd (engelska) 9 in.