Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem
Volym (metrisk) buffert:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderar:
Complete System
Endast apparat
Komplett system
Komplett system plus hjul
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Snabbt och enkelt gjuta och köra en eller två geler i samma enhet med hjälp av Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem —som består av P8DS, P9DS och P10DS Dual Gel System.
Enkel användning i sex steg:
- Säkra glaskassetterna
- Häll agarosen
- Koppla in det specialdesignade tråget
- Gjuten polyakrylamidlösning i kassetterna
- Ladda prover
- Kör gelen
Funktioner
- Tillverkad med en beprövad akryltillverkningsteknik, vilket ger ett hållbart, långvarigt system
- Central kylkärna ger jämn kylning över gelytan för enastående upplösning och tydliga band
- Kylning uppnås genom att vätska cirkulerar genom kärnan med extern cirkulator eller kallt kranvatten
- Mycket enkel klämmekanism gör laddning av glaskassetter och de flesta tillverkares prefabricerade geler problemfri
Rekommenderas för:
- SDS-elektrofores
- Den andra dimensionen av tvådimensionell (2-D) elektrofores
- Agaroselektrofores
- Nativ elektrofores
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Owl |
| Typ | Dual-Gel vertikalt elektrofores komplett system |
| Inkluderar | Komplett system plus hjul |
| Modell | P9DS |
| Volym (metrisk) buffert | 550 ml |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Längd (metrisk) Gel | 14 till 16 cm |
| Bredd (engelska) | 5,1 tum |
| Bredd (metrisk) Gel | 16 cm |
| Höjd (engelska) | 7,7 tum |