Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem
Produktkod. 12404707
Change view
Volym (metrisk) buffert:
300 ml
550 ml
1250 ml
Inkluderar:
Endast apparat
Komplett system
Komplett system plus Caster
Komplett system plus hjul
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) buffert Inkluderar Förpackningsstorlek
12404707 300 ml Endast apparat Varje
11903015 1250 ml Komplett system plus Caster Varje
11913015 1250 ml Komplett system Varje
12474677 1250 ml Endast apparat Varje
11913005 300 ml Komplett system plus hjul Varje
11923005 300 ml Komplett system Varje
11973005 550 ml Komplett system plus hjul Varje
11983005 550 ml Komplett system Varje
11993005 550 ml Endast apparat Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12404707 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer P8DS3
Beräknad leverans: 03-02-2027
Snabbt och enkelt gjuta och köra en eller två geler i samma apparat med dessa Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem.
Snabbt och enkelt gjuta och köra en eller två geler i samma enhet med hjälp av Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel vertikala elektroforessystem —som består av P8DS, P9DS och P10DS Dual Gel System.
Enkel användning i sex steg:
  1. Säkra glaskassetterna
  2. Häll agarosen
  3. Koppla in det specialdesignade tråget
  4. Gjuten polyakrylamidlösning i kassetterna
  5. Ladda prover
  6. Kör gelen
Funktioner
  • Tillverkad med en beprövad akryltillverkningsteknik, vilket ger ett hållbart, långvarigt system
  • Central kylkärna ger jämn kylning över gelytan för enastående upplösning och tydliga band
  • Kylning uppnås genom att vätska cirkulerar genom kärnan med extern cirkulator eller kallt kranvatten
  • Mycket enkel klämmekanism gör laddning av glaskassetter och de flesta tillverkares prefabricerade geler problemfri
Rekommenderas för:
  • SDS-elektrofores
  • Den andra dimensionen av tvådimensionell (2-D) elektrofores
  • Agaroselektrofores
  • Nativ elektrofores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Owl
Typ Dual-Gel vertikalt elektroforessystem
Gelens mått 10 x 8-10 cm
Inkluderar Endast apparat
Modell P8DS
Volym (metrisk) buffert 300 ml
Längd (engelska) 6,7 tum
Längd (metrisk) Gel 8 till 10 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum