Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System Kammar
Beskrivning
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System Kammar. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Beställningsinformation:
Kat.nr B1-Rl-9C, -9D, -17C och -17D är kammar i 8- och 12-kanals pipettformat (1X) och (2X).
Anpassade kammar finns tillgängliga (Beställ SKU # XCM). Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard 5-tandskam; 1,0 mm |
| För användning med (utrustning) | Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Elektrofores System |
| Gel storlek | Mini |
| Produktlinje | Uggla, EasyCast |
| Typ | Standard kam |
| Tandräkning | 5 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 1 mm |