Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System Kammar
Produktkod. 12424567
Typ:
Dubbelsidig kam
Förberedelsekam
Snabblastkam
Standard kam
Standardkam
Tandräkning:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Tjocklek (metriska) tänder:
1 mm
1,0/1,5 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12424567
Brand: Thermo Scientific™ B1RL9D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kammontering med detta sortiment av kraftiga kammar i ett stycke, för användning med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System.
Eliminera kammontering med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System Kammar. Dessa kraftiga kammar i ett stycke är för användning med EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System.
Kraftiga kammar i ett stycke eliminerar montering av kam.
Beställningsinformation:
Kat.nr B1-Rl-9C, -9D, -17C och -17D är kammar i 8- och 12-kanals pipettformat (1X) och (2X).
Anpassade kammar finns tillgängliga (Beställ SKU # XCM). Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Snabb belastning 9-tands (1X) kam; 1,5 mm
För användning med (utrustning) Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Elektrofores System
Gel storlek Mini
Produktlinje Uggla, EasyCast
Typ Snabblastkam
Tandräkning 9 (1X)
Tjocklek (metriska) tänder 1,5 mm