Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System
Produktkod. p-6013222
Inkluderar:
Buffertutbytesportar
Utan buffertutbytesportar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932935
Brand: Thermo Scientific™ B1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjut och kör en gel i samma kammare utan tejp eller ytterligare delar som krävs med den läckagesäkra gjutningen av minigelelektroforessystem.
Gjut och kör en gel i samma kammare utan tejp eller ytterligare delar som krävs med den täta gjutningen av Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Elektrofores System. Hållbarhet och användarvänlighet gör detta till det perfekta valet för studenter och forskare med hög volym.
Features:
  • System offers a wide range of combs.
  • Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
Includes:
  • Main buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Gasketed UVT gel tray
  • Two Combs: 10 & 14 Well, Double-sided, 1.0/1.5mm thick
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports, (B1-BP), for use with an external recirculation pump.
Warranty and Service Offering:
  • Three years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE marked
Gel storlek Mini
Produktlinje Owl
Typ Mini Gel Electrophoresis System
Inkluderar Utan buffertutbytesportar
Provstorlek 5 to 34
Volym (metrisk) buffert 600 mL
Mått (L x B x H) 8.63 x 5.88 x 3.75 in. (22 x 15 x 9.5 cm)
Längd (engelska) 8.63 in.
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) Gel 11 cm
Bredd (engelska) 5.88 in.
Bredd (metrisk) 15 cm
Bredd (metrisk) Gel 9 cm
Höjd (engelska) 3.75 in.
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Max. Spänning 150 V